Learn More
Llave de paso de polietileno y PVDF Azlon™
Beschreibung
- PVDF has excellent temperature, chemical and ageing resistance
- Polyethylene available for less stringent requirements
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polietileno |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| N.° por paquete | 1 |
| Para utilizar con (equipo) | Tubo de 6 a 7 mm de DI |
| Connectors | 3 vías |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?