Learn More
Llave de paso de polietileno y PVDF Azlon™
Código de producto. 10115424
Change view
Click to view available options
Connectors:
2 vías
3 vías
Material:
PVDF
Polietileno
Para utilizar con (equipo):
Tubo de 6 a 7 mm de DI
Tubo de 6 - 7 mm de DI
Tubo de 8 - 9 mm de DI
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Connectors Material Para utilizar con (equipo) unitSize
10115424 3 vías Polietileno Tubo de 6 a 7 mm de DI cada uno
10655315 2 vías Polietileno Tubo de 8 - 9 mm de DI cada uno
10441425 3 vías PVDF Tubo de 6 - 7 mm de DI cada uno
10267814 3 vías PVDF Tubo de 8 - 9 mm de DI cada uno
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10115424
Marke: Azlon SWQ206
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Gama de llaves de paso de dos y tres vías de PVDF o polietileno
  • PVDF has excellent temperature, chemical and ageing resistance
  • Polyethylene available for less stringent requirements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polietileno
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
N.° por paquete 1
Para utilizar con (equipo) Tubo de 6 a 7 mm de DI
Connectors 3 vías
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.