Learn More
Azlon™ PTFE Stirrer Bars
Descripción
- Similar to cylindrical stirrer bars but give greater turbulence at low speed
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 27 mm |
| Longitud (métrico) | 108 mm |
| Material | Magnet |
| Cantidad | 2 |