Learn More
Azlon™ PTFE Stirrer Bars
Código de producto. 15778087
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
75 mm
108 mm
159 mm
Diámetro (métrico):
13 mm
27 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
15778087 75 mm 13 mm paquete de 2
15788087 108 mm 27 mm paquete de 2
15798087 159 mm 27 mm paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15778087 Proveedor Azlon N.º de proveedor SWN677
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideal for use with large vessels.
  • Similar to cylindrical stirrer bars but give greater turbulence at low speed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 13 mm
Longitud (métrico) 75 mm
Material Magnet
Cantidad 2