Learn More
Manguitos de PTFE Azlon™
Descripción
Fabricado con PTFE puro para ofrecer una resistencia superior a los productos químicos, la corrosión y la contaminación, una alta estabilidad térmica y buenas propiedades de flexión. Los manguitos de PTFE Azlon™ forman un sellado estanco a gases sin grasa para juntas de vidrio esmerilado. Disponible en tamaños de junta estándar para un ajuste preciso.
- Cono truncado de PTFE puro
- Permite una separación sencilla de juntas
- Excelente resistencia química
- Excelente resistencia a la fatiga
- Intervalo de temperatura de funcionamiento de –100 °C a +250 °C
- Sin contaminación por la grasa de las juntas
- Diseñado para un solo uso o uso ocasional
- Apto para trabajo en vacío bajo
- PTFE con grado de Clase VI de USP
- Verificado para el contacto con alimentos según las normativas estadounidenses
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Para el trabajo con vacío bajo |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tipo de producto | IsoClean™ |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De –100 a 250 °C |
| N.º de junta cónica estándar | 19/26 |
| Tipo | Cono truncado |