Learn More
Manguitos de PTFE Azlon™
Beschreibung
Fabricado con PTFE puro para ofrecer una resistencia superior a los productos químicos, la corrosión y la contaminación, una alta estabilidad térmica y buenas propiedades de flexión. Los manguitos de PTFE Azlon™ forman un sellado estanco a gases sin grasa para juntas de vidrio esmerilado. Disponible en tamaños de junta estándar para un ajuste preciso.
- Cono truncado de PTFE puro
- Permite una separación sencilla de juntas
- Excelente resistencia química
- Excelente resistencia a la fatiga
- Intervalo de temperatura de funcionamiento de –100 °C a +250 °C
- Sin contaminación por la grasa de las juntas
- Diseñado para un solo uso o uso ocasional
- Apto para trabajo en vacío bajo
- PTFE con grado de Clase VI de USP
- Verificado para el contacto con alimentos según las normativas estadounidenses
Spezifikation
Spezifikation
| Para utilizar con (aplicación) | Para el trabajo con vacío bajo |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tipo de producto | IsoClean™ |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De –100 a 250 °C |
| N.º de junta cónica estándar | 55/44 |
| Tipo | Cono truncado |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.