Learn More
Vasos de precipitados de PTFE Azlon™
Descripción
Compuestos de PTFE con grado de Clase VI de USP, los vasos de precipitados de PTFE Azlon™ son resistentes a la mayoría de los productos químicos e incluso son adecuados para aplicaciones en contacto con alimentos.
- Vasos de precipitados opacos de PTFE
- Rígidos y no porosos con una superficie lisa
- Resistente a todos los productos químicos salvo metales alcalinos fundidos y flúor
- Son sustitutos eficientes del platino
- Pueden soportar temperaturas de hasta 260 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Opaco |
| Diámetro exterior (métrico) | 24 mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 24 mm |
| Capacidad (métrico) | 10 mL |
| Material | PTFE |
| Para utilizar con (aplicación) | Laboratories for Handling Chemicals |
| Altura (métrico) | 33 mm |
| Cantidad | 1/Pk. |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | -20°C a +135°C |
| Tipo | Beaker |
| Mostrar más |