Learn More
Frascos redondos de cuello estrecho de polipropileno Azlon™
Código de producto. 15757997
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
30 mL
60 ml
100 ml
125 ml
125 mL
150 ml
150 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
2000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15757997 30 mL cada uno
10044514 30 ml paquete de 10
10004564 60 ml paquete de 10
12551446 100 ml paquete de 10
10278304 125 ml paquete de 10
15787997 125 mL cada uno
10472395 150 ml paquete de 10
15797997 150 mL cada uno
10175564 250 ml paquete de 10
15708007 250 ml cada uno
10490655 500 ml paquete de 10
15718007 500 ml cada uno
10207774 1000 ml paquete de 5
15728007 1000 ml cada uno
10419704 2000 ml paquete de 5
15738007 2000 mL cada uno
16 options
Código de producto. 15757997
Marca: Azlon BNP0030P
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estos frascos de plástico resistente para una amplia gama de aplicaciones de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y muestreo. Los frascos redondos de cuello estrecho de polipropileno Azlon™ son ideales para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y de EE. UU.
Utilice estos frascos de plástico resistente para una amplia gama de aplicaciones de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y muestreo.Los frascos redondos de cuello estrecho de polipropileno AzlonTM son ideales para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y de EE. UU.
  • Frascos de polipropileno traslúcidos y flexibles con tapones de rosca de polipropileno
  • Muy resistentes y muy duraderos durante el uso
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C
  • El certificado de lote está disponible online para su descarga
  • Buena resistencia química general
  • Los embalajes a granel contienen un numero idéntico de frascos y tapones, envasados por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 mL
Color Translucent
Material Polipropileno
N.° por paquete 1200
Envase Bulk
Cantidad 1200/Pk.
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 67 mm
Diámetro (métrico) 33 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca