Learn More
Frascos redondos de cuello estrecho de polipropileno Azlon™
Description
Utilice estos frascos de plástico resistente para una amplia gama de aplicaciones de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y muestreo.Los frascos redondos de cuello estrecho de polipropileno AzlonTM son ideales para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y de EE. UU.
- Frascos de polipropileno traslúcidos y flexibles con tapones de rosca de polipropileno
- Muy resistentes y muy duraderos durante el uso
- Esterilizables en autoclave a 121 °C
- El certificado de lote está disponible online para su descarga
- Buena resistencia química general
- Los embalajes a granel contienen un numero idéntico de frascos y tapones, envasados por separado
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 2000 mL |
| Color | Translucent |
| Material | Polipropileno |
| N.° por paquete | 30 |
| Envase | Bulk |
| Cantidad | 30/Pk. |
| Boca | Estrecha |
| Forma | Forma redonda |
| Altura (métrico) | 237 mm |
| Diámetro (métrico) | 121 mm |
| Show More |