Learn More
Recipiente para muestras de poliestireno con tapa de polietileno Azlon™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 ml
30 ml
50 ml
100 ml
150 ml
200 ml
250 mL
Diámetro (métrico):
32 mm
36 mm
36 mm
51 mm
65 mm
65 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
Descripción
- Recipientes de poliestireno transparentes con máxima visibilidad de muestras
- Tapas de ajuste hermético de polietileno para un uso rápido y sencillo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recipiente para muestras |
| Closure Included | Sí |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | No estéril |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Tipo de tapón | Snap Cap |
| Color | Transparente |
| Diámetro (métrico) | 36 mm |
| Altura (métrico) | 53 mm |
| Incluye | Polyethylene lid |
| Mostrar más |