Learn More
Recipiente para muestras de poliestireno con tapa de polietileno Azlon™
Código de producto. 11373614
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 ml
30 ml
50 ml
100 ml
150 ml
200 ml
250 mL
Diámetro (métrico):
32 mm
36 mm
36 mm
51 mm
65 mm
65 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. 11373614
Marca: Azlon BGG454P
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Almacene muestras con la máxima visibilidad. Los recipientes para muestras de poliestireno con tapas de polietileno Azlon™ contienen tapas a presión que son muy fáciles de usar.
  • Recipientes de poliestireno transparentes con máxima visibilidad de muestras
  • Tapas de ajuste hermético de polietileno para un uso rápido y sencillo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente para muestras
Closure Included Sí
Material Poliestireno
Esterilidad No estéril
Capacidad (métrico) 200 ml
Tipo de tapón Tapa a presión
Color Transparente
Diámetro (métrico) 65 mm
Altura (métrico) 88mm
Incluye Tapa de polietileno
N.° por paquete Paquete de 10