Learn More
Recipiente para muestras de poliestireno con tapa de polietileno Azlon™
Código de producto. 11363614
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 ml
30 ml
50 ml
100 ml
150 ml
200 ml
250 mL
Diámetro (métrico):
32 mm
36 mm
36 mm
51 mm
65 mm
65 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
11363614 150 ml 65 mm paquete de 10
11353614 100 ml 51 mm paquete de 10
11373614 200 ml 65 mm paquete de 10
12453561 30 ml 36 mm paquete de 10
11333614 20 ml 32 mm paquete de 10
12463561 50 ml 36 mm paquete de 10
12473561 250 mL 65 mm paquete de 5
7 options
Código de producto. 11363614
Marca: Azlon BGG452P
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Almacene muestras con la máxima visibilidad. Los recipientes para muestras de poliestireno con tapas de polietileno Azlon™ contienen tapas a presión que son muy fáciles de usar.
  • Recipientes de poliestireno transparentes con máxima visibilidad de muestras
  • Tapas de ajuste hermético de polietileno para un uso rápido y sencillo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente para muestras
Closure Included Sí
Material Poliestireno
Esterilidad No estéril
Capacidad (métrico) 150 ml
Tipo de tapón Tapa a presión
Color Transparente
Diámetro (métrico) 65 mm
Altura (métrico) 53 mm
Incluye Tapa de polietileno
N.° por paquete Paquete de 10