Learn More
Recipiente para muestras de poliestireno con tapa de polietileno Azlon™
Descripción
- Recipientes de poliestireno transparentes con máxima visibilidad de muestras
- Tapas de ajuste hermético de polietileno para un uso rápido y sencillo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recipiente para muestras |
| Closure Included | Sí |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | No estéril |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Tipo de tapón | Tapa a presión |
| Color | Transparente |
| Diámetro (métrico) | 51 mm |
| Altura (métrico) | 60mm |
| Incluye | Tapa de polietileno |
| Mostrar más |