Learn More
Matraz cónico Erlenmeyer Azlon™ de polipropileno
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 mL
500 ml
1000 ml
Graduaciones:
10 ml
20 ml
50 mL
100 ml
200 ml
Junta cónica estándar:
34/35
45/40
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Matraz cónico Erlenmeyer de polipropileno con resistencia química
- Con resistencia química
- Cuello ancho con tapón de rosca de PP
- El matraz y el tapón se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Polipropileno |
| Color | Translúcido |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Material | Polipropileno |
| Graduaciones | 100 ml |
| Altura (métrico) | 182 mm |
| N.° por paquete | 1 |
| Forma | Cónicos |
| Junta cónica estándar | 45/40 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Mostrar más |