Learn More
Matraz cónico Erlenmeyer Azlon™ de polipropileno
Descripción
Matraz cónico Erlenmeyer de polipropileno con resistencia química
- Con resistencia química
- Cuello ancho con tapón de rosca de PP
- El matraz y el tapón se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Polipropileno |
| Color | Translúcido |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | Polipropileno |
| Graduaciones | 20 ml |
| Altura (métrico) | 113 mm |
| N.° por paquete | 1 |
| Forma | Cónicos |
| Junta cónica estándar | 34/35 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Mostrar más |