Learn More
Azlon™ Galipote de polipropileno
Descripción
- Placas de formato bajo fabricadas con polipropileno de grado médico
- Aptas para muestreo, almacenamiento a corto plazo, microanálisis y muchas otras aplicaciones
- Graduaciones moldeadas según la capacidad
- Los platillos de 60 ml están disponibles esterilizados en envases al vacío individuales
- Las versiones no esterilizadas se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 120 mL |
| Material | Polipropileno |
| Forma | Boat |
| Tipo | Galipote |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestreo, almacenamiento a corto plazo, microanálisis |