Learn More
Azlon™ Galipote de polipropileno
Código de producto. 12574917
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
120 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12574917 60 ml paquete de 1000
12584917 120 mL paquete de 1000
2 options
Código de producto. 12574917
Marca: Azlon GWY520
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno de grado médico. Los recipientes de polipropileno de Azlon™ son aptos para muestreo, almacenamiento a corto plazo, microanálisis y muchas otras aplicaciones.
  • Placas de formato bajo fabricadas con polipropileno de grado médico
  • Aptas para muestreo, almacenamiento a corto plazo, microanálisis y muchas otras aplicaciones
  • Graduaciones moldeadas según la capacidad
  • Los platillos de 60 ml están disponibles esterilizados en envases al vacío individuales
  • Las versiones no esterilizadas se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 60 ml
Material Polipropileno
Forma Redondo
Tipo Galipote
Para utilizar con (aplicación) Muestreo, almacenamiento a corto plazo, microanálisis