Learn More
Matraz aforado de polipropileno Azlon™
Código de producto. 10400665
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Altura (métrico):
115 mm
150 mm
180 mm
235 mm
270 mm
310 mm
Tolerancia:
±0,08 ml
±0,12 ml
±0,2 ml
±0,3 ml
±0,5 ml
±0,8 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) Tolerancia unitSize
10400665 250 ml 235 mm ±0,3 ml cada uno
10319454 100 ml 180 mm ±0,2 ml cada uno
11972078 1000 ml 310 mm ±0,8 ml cada uno
10626855 25 ml 115 mm ±0,08 ml cada uno
10544345 500 ml 270 mm ±0,5 ml cada uno
11343634 50 ml 150 mm ±0,12 ml cada uno
6 options
Código de producto. 10400665
Marca: Azlon FDF030N
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno translúcido. El matraz aforado de polipropileno Azlon™ incluye una línea de calibración de visión clara y fácil de leer.
  • Fabricado con polipropileno translúcido que proporciona una buena durabilidad
  • Línea de calibración clara y de fácil lectura
  • Calibrado para tolerancias de ISO 1042, Clase B
  • Se suministra con tapón de polipropileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 1042
Material del cierre Polipropileno
Color Translúcido
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Polipropileno
Altura (métrico) 235 mm
Incluye Tapón
N.° por paquete 1
Tolerancia ±0,3 ml
Clase B
Tipo de tapón Tapón
Diámetro exterior (métrico) 73 mm