Learn More
Azlon™ Frascos redondos de cuello ancho translúcidos de polipropileno Azlon™
Código de producto. 15397017
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
30 mL
60 ml
100 mL
125 mL
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Cantidad:
10/paq.
10/paquete
110/paq.
1200/paq.
200/paq.
30/paq.
330/paq.
350/paq.
420/paq.
5/Paq.
5/paquete
60/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 110
paquete de 200
paquete de 30
paquete de 330
paquete de 350
paquete de 5
paquete de 55
paquete de 60
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Cantidad unitSize
15397017 1000 ml 60/paq. paquete de 55
10175184 30 ml 10/paq. paquete de 10
15708017 30 mL 1200/paq. cada uno
10136494 60 ml 10/paq. paquete de 10
15767977 100 mL 420/paq. cada uno
15347017 125 mL 350/paq. paquete de 350
15367017 150 ml 330/paq. paquete de 330
15377017 250 ml 200/paq. paquete de 200
10287764 250 ml 10/paq. paquete de 10
15387017 500 ml 110/paq. paquete de 100
16439013 500 ml 110/paq. paquete de 110
10635325 500 ml 10/paquete paquete de 10
16449013 1000 ml 60/paq. paquete de 60
10034604 1000 ml 5/paquete paquete de 5
15307027 2000 ml 30/paq. paquete de 30
10799145 2000 ml 5/Paq. paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 15397017 Proveedor Azlon™ N.º de proveedor BWP1000BULK
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricados con plástico duradero de alta resistencia. Los frascos de polipropileno de boca ancha Azlon™ son fáciles de limpiar y se han diseñado para permitir un vertido eficiente y sin esfuerzo.
Fabricados con plástico duradero de alta resistencia.Los frascos de polipropileno de boca ancha Azlon™ son fáciles de limpiar y se han diseñado para permitir un vertido eficiente y sin esfuerzo.
  • Frascos de polipropileno de alta claridad y rígidos con tapones de rosca de polipropileno
  • Diseño sin revestimiento a prueba de fugas
  • Contornos interiores suaves para un vertido eficiente y fácil
  • Muy resistentes y muy duraderos durante el uso
  • Ideal para una amplia gama de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y aplicaciones de muestreo
  • Buena resistencia química
  • Esterilizable en autoclave a 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Polipropileno
N.° por paquete 60
Envase A granel
Cantidad 60/paq.
Color del tapón Blanco
Closure Included Sí
Altura (métrico) 205 mm
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 90 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca