Learn More
Gradilla para tubos de ensayo de polipropileno Azlon™
Código de producto. p-8001848
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Posiciones:
21
32
40
55
84
Diámetro de la abertura (métrico):
13 mm
18 mm
21 mm
21 mm
26 mm
31 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
265 x 126 x 75 mm
265 x 126 x 88 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Posiciones Diámetro de la abertura (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
11387794 Azul 40 21 mm 265 x 126 x 75 mm paquete de 5
12531406 Azul 32 26 mm 265 x 126 x 88 mm paquete de 5
11357794 Azul 84 13 mm 265 x 126 x 75 mm paquete de 5
11367794 Azul 55 18 mm 265 x 126 x 75 mm paquete de 5
11933849 Azul 21 31 mm 265 x 126 x 88 mm paquete de 5
11377794 Blanco 40 21 mm 265 x 126 x 75 mm paquete de 5
11397794 Blanco 32 26 mm 265 x 126 x 88 mm paquete de 5
11347794 Blanco 84 13 mm 265 x 126 x 75 mm paquete de 5
11971528 Blanco 55 18 mm 265 x 126 x 75 mm paquete de 5
11307804 Blanco 21 31 mm 265 x 126 x 88 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11387794 Proveedor Azlon N.º de proveedor RPB021P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Gradillas de tubos de ensayo resistentes y económicas en paquetes planos de automontaje
Gradillas de tubos de ensayo resistentes y económicas en paquetes planos de automontaje
  • Esterilizables en autoclave a 121°C.
  • Se sumerge en baños de agua
  • Codificación de puestos alfanumérica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Tubos (de 20 a 21 mm)
Material Polipropileno
Posiciones 40
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 265 x 126 x 75 mm
Diámetro de la abertura (métrico) 21 mm
Tipo de producto Gradilla de tubos
Diámetro interior (métrico) 21 mm