Learn More
Gradilla para tubos de ensayo de polipropileno Azlon™
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Posiciones:
21
32
40
55
84
Diámetro de la abertura (métrico):
13 mm
18 mm
21 mm
21 mm
26 mm
31 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
265 x 126 x 75 mm
265 x 126 x 88 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Descripción
Gradillas de tubos de ensayo resistentes y económicas en paquetes planos de automontaje
- Esterilizables en autoclave a 121°C.
- Se sumerge en baños de agua
- Codificación de puestos alfanumérica
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Rack para tubos de ensayo |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Admite | Tubos (16 a 18 mm) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 55 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 265 x 126 x 75 mm |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 18 mm |