Learn More
Cubeta de esterilización de polipropileno Azlon™
Código de producto. p-8001847
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
210 x 122 mm
390 x 290 mm
Capacidad (métrico):
1 L
10 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Capacidad (métrico) unitSize
12053974 210 x 122 mm 1 L cada uno
12074588 390 x 290 mm 10 L cada uno
2 options
Código de producto. 12053974
Marca: Azlon TWR202
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cubetas de esterilización rectangulares
  • Resistentes y profundas para acomodar una amplia gama de instrumentos, etc.
  • Se puede esterilizar en autoclave a 121°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 L
Dimensiones (L x An) 210 x 122 mm
Altura (métrico) 78 mm (Without Lid), 91 mm (With Lid)
Longitud (métrico) 210 mm
Material Polipropileno
Tipo Sterilizing Tray
Anchura (métrico) 122 mm
N.° por paquete 1
Forma Rectangulares
Esterilizables en autoclave Autoclavable