Learn More
Bidones impresos de polipropileno Azlon™
Código de producto. p-8002914
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12623142 50 ml paquete de 5
11980985 100 ml paquete de 5
10667825 250 ml cada uno
10074084 500 ml cada uno
11363434 1000 ml cada uno
10718205 2000 ml cada uno
11990985 3000 ml cada uno
10617065 5000 ml 1 PCS
8 options
Código de producto. 12623142
Marca: Azlon JPB0050P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Impresas con graduaciones de color azul nítidas para mejorar la visibilidad. Las jarras impresas de polipropileno Azlon™ Azlon™ proporcionan una solución fiable para la medición y dispensación de líquidos en un laboratorio.
  • Conos para formar una gran boquilla de vertido
  • Fabricado de polipropileno de alta claridad para una mayor resistencia y visibilidad
  • Graduaciones impresas de color azul nítidas y mejoradas 
  • Esterilización en autoclave a 121 °C
  • Diseño ergonómico con asa con agarre de pulgar para facilitar el transporte
  • Aptos para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y EE. UU.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (métrico) 50 mm
Diámetro del área superior (métrico) 50 mm
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Laboratorios para la manipulación de sustancias químicas
Altura (métrico) 60 mm
Cantidad 5/paquete
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) -20°C a +135°C
Tipo Bidón
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí
Scale Escala impresa azul