Learn More
Embudos Azlon™ de polipropileno para polvo
Beschreibung
Fabricado con polipropileno ligero y duradero.El embudo de polvo de polipropileno Azlon™ incorpora un tubo paralelo que minimiza la acumulación de polvo para mejorar el flujo.Los dos tamaños más grandes tienen partes superiores con lados verticales para evitar derrames.
- Embudo de polipropileno ligero para polvo
- Irrompibles con uso normal
- El vástago paralelo minimiza el 'puenteo' de polvo para mejorar el flujo
- Los dos tamaños más grandes tienen la parte superior con paredes verticales
Spezifikation
Spezifikation
| Diámetro del área superior (métrico) | 65 mm |
| Diámetro del tubo (métrico) | 18 mm |
| Material | Polipropileno |
| Altura (métrico) | 69 mm |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.