Learn More
Embudos Azlon™ de polipropileno para polvo
Descripción
Fabricado con polipropileno ligero y duradero.El embudo de polvo de polipropileno Azlon™ incorpora un tubo paralelo que minimiza la acumulación de polvo para mejorar el flujo.Los dos tamaños más grandes tienen partes superiores con lados verticales para evitar derrames.
- Embudo de polipropileno ligero para polvo
- Irrompibles con uso normal
- El vástago paralelo minimiza el 'puenteo' de polvo para mejorar el flujo
- Los dos tamaños más grandes tienen la parte superior con paredes verticales
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 100 mm |
| Diámetro del tubo (métrico) | 26 mm |
| Material | Polipropileno |
| Altura (métrico) | 90 mm |
| Esterilizables en autoclave | Sí |