Learn More
Embudos Azlon™ de polipropileno para polvo
Código de producto. 12040783
Change view
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
65 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
290 mm
420 mm
Diámetro del tubo (métrico):
18 mm
22 mm
26 mm
30 mm
35 mm
36 mm
48 mm
Altura (métrico):
69 mm
74 mm
90 mm
106 mm
135 mm
208 mm
270 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) Diámetro del tubo (métrico) Altura (métrico) unitSize
12040783 420 mm 48 mm 270 mm cada uno
12571506 120 mm 30 mm 106 mm paquete de 5
10589730 150 mm 36 mm 135 mm paquete de 5
12030783 290 mm 35 mm 208 mm cada uno
12074628 65 mm 18 mm 69 mm paquete de 5
12561506 80 mm 22 mm 74 mm paquete de 5
12054638 100 mm 26 mm 90 mm paquete de 5
7 options
Código de producto. 12040783
Marca: Azlon FWC214
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricados con polipropileno ligero y duradero. El embudo de polvo de polipropileno Azlon™ cuenta con un vástago paralelo que minimiza el 'puenteo' de polvo para mejorar el flujo. Los dos tamaños más grandes tienen la parte superior con paredes verticales para evitar derrames.
Fabricado con polipropileno ligero y duradero.El embudo de polvo de polipropileno Azlon™ incorpora un tubo paralelo que minimiza la acumulación de polvo para mejorar el flujo.Los dos tamaños más grandes tienen partes superiores con lados verticales para evitar derrames.
  • Embudo de polipropileno ligero para polvo
  • Irrompibles con uso normal
  • El vástago paralelo minimiza el 'puenteo' de polvo para mejorar el flujo
  • Los dos tamaños más grandes tienen la parte superior con paredes verticales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 420 mm
Diámetro del tubo (métrico) 48 mm
Material Polipropileno
Altura (métrico) 270 mm
Esterilizables en autoclave