Learn More
Azlon™ Frascos lavadores con impresiones plurilingües de polipropileno Azlon™
Descripción
Impresos con símbolos globalmente armonizados, el rombo de la NFPA, frases de riesgo e información de seguridad. Los frascos lavadores con impresiones plurilingües de polipropileno Azlon™ muestran los nombres químicos y la información de seguridad clave en cuatro idiomas europeos, por lo que ya no es necesario usar varios frascos lavadores en países de habla europea.
- Frascos de lavado con cuello ancho multilingües
- Fabricados con polipropileno para una alta resistencia térmica y química; esterilizable en autoclave
- Impreso de forma indeleble en inglés, francés, alemán y español
- Incluyen cierres de PP de una pieza codificados por colores que mantienen su forma durante el uso
- Los cierres incluyen una apertura de punta por chorro de precisión para un control preciso
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Color | Translúcido |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 5/paq. |
| Color del tapón | Verde |
| Boca | Ancha |
| Chemical Label | Metiletilcetona |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Tapón sin ventilación |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |