Learn More
Gradilla para tubos de microcentrífuga de polipropileno Azlon™
Descripción
- Tamaño de orificio de 11 mm cuadrados
- Acepta 128 tubos de microcentrífugas de 1,5 ml
- Esterilizables en autoclave a 121°C.
- Se sumerge en baños de agua
- Codificación de puestos alfanumérica
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Gradilla para tubos de microcentrífuga |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Azul |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 128 |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de microcentrífugas |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 265 x 126 x 38 mm |
| Longitud (métrico) | 265 mm |
| Longitud (imperial) | 10,4 in |
| Anchura (imperial) | 4,96 in |
| Mostrar más |