Learn More
Cuchara dosificadora de polipropileno Azlon™
Click to view available options
Longitud (métrico):
60 mm
82 mm
102 mm
137 mm
160 mm
198 mm
259 mm
315 mm
385 mm
Capacidad (métrico):
2 ml
5 ml
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Descripción
Recoja reactivos químicos o alimentos de forma segura. La pala dosificadora de polipropileno Azlon™ se suministra con parte superior e inferior plana.
- Fabricados con polipropileno seguro para uso para alimentos
- La parte superior es plana para nivelar los polvos
- La base es plana, lo que permite que las palas reposen horizontalmente
- Indicadores de capacidad claramente moldeados en cada tamaño
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cuchara medidora |
| Material | Polipropileno |
| Incluye | Asa |
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Longitud (métrico) | 385 mm |