Learn More
Tarros con graduaciones moldeadas de polipropileno Azlon™ con asas
Código de producto. p-8001840
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Graduaciones:
10 ml
2 ml
50 ml
100 ml
500mL
500 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
11303694 50 ml 2 ml paquete de 5
11313694 100 ml 10 ml paquete de 5
11323694 250 ml 50 ml cada uno
11333694 500 ml 100 ml cada uno
11343694 1000 ml 100 ml 1 PCS
11353694 2000 ml 500mL cada uno
11363694 3000 ml 500 ml cada uno
11373694 5000 ml 500 ml 1 PCS
8 options
Código de producto. 11303694
Marca: Azlon JPM0050P
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricados con polipropileno de alta claridad. Los tarros con graduaciones moldeadas de polipropileno Azlon™ con asas son cónicos con asa de diseño ergonómico para mayor comodidad y control. Aptos para aplicaciones de alimentos de acuerdo con las normativas de EE. UU. y de la UE. Las graduaciones moldeadas permanentes proporcionan una fácil evaluación del volumen. Esterilizable en autoclave a 121 °C.
Fabricados con polipropileno de alta claridad. Los tarros con graduaciones moldeadas de polipropileno Azlon™ con asas son cónicos con asa de diseño ergonómico para mayor comodidad y control. Aptos para aplicaciones de alimentos de acuerdo con las normativas de EE. UU. y de la UE. Las graduaciones moldeadas permanentes proporcionan una fácil evaluación del volumen. Esterilizable en autoclave a 121 °C.
  • Bidones cónicos de polipropileno de alta claridad
  • Graduaciones moldeadas permanentes
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C
  • Asa de diseño ergonómico con agarre de pulgar para facilitar el transporte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Polipropileno
Cantidad 5/paq.
Intervalo de temperatura (métrico) De – 20C a 135 °C
Graduaciones 2 ml
Graduated Sí
Altura (métrico) 68 mm
Diámetro (métrico) 45 mm