Learn More
Frascos graduadas de polipropileno Azlon™ con panel de escritura
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
Descripción
- Fabricado con vidrio de polipropileno de alta claridad
- Diseño sin revestimiento a prueba de fugas
- Las graduaciones con impresión nítida muestran mililitros y onzas líquidas
- Impresos con un panel de escritura blanco grande para facilitar el etiquetado
- Contorno interior liso para un vertido eficiente y una fácil limpieza
- Ideal para líquidos y sólidos, perfecto para muestreo microbiológico
- Esterilizables en autoclave a 121 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 125 ml |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 32 mm |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 10/paq. |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | Sí |
| Boca | Ancha |
| Altura (métrico) | 100 mm |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tamaño del tapón | 38 mm |
| Mostrar más |