Learn More
Vasos de precipitados de polipropileno estilo Griffin Azlon™
Código de producto. 15383416
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
12 PCS
6 PCS
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15383416 250 ml paquete de 6
15354911 10 ml paquete de 12
15364911 25 ml 12 PCS
15374911 50 ml 12 PCS
15384911 100 ml 12 PCS
15394911 250 ml 12 PCS
15304921 400 ml paquete de 6
15314921 500 ml 6 PCS
15324921 600 ml paquete de 6
15334921 1000 ml paquete de 6
15344921 2000 ml 6 PCS
11 options
Código de producto. 15383416
Marca: Azlon BDC230P
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Ideal para uso general de laboratorio
  • Cumple con ISO 7056.
  • Forma tradicional de vaso de precipitados
  • Buena resistencia química
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C.
  • Las graduaciones están impresas de manera clara en una tinta indeleble y resistente a disolventes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diámetro exterior (métrico) 131 mm
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Polipropileno
Altura (métrico) 187 mm
Incrementos 25 ml
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO 7056
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.