Learn More
Vasos de precipitados de polipropileno estilo Griffin Azlon™
Descripción
- Cumple con ISO 7056.
- Forma tradicional de vaso de precipitados
- Buena resistencia química
- Esterilizables en autoclave a 121 °C.
- Las graduaciones están impresas de manera clara en una tinta indeleble y resistente a disolventes
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 27 mm |
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Material | Polipropileno |
| Altura (métrico) | 36 mm |
| Incrementos | 2 ml |
| Cantidad | 12/paquete |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Graduated | Sí |
| Certificaciones/conformidad | ISO 7056 |