Learn More
Vasos de precipitados de polipropileno estilo Griffin Azlon™
Código de producto. 15324921
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
12 PCS
6 PCS
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15324921 600 ml paquete de 6
15354911 10 ml paquete de 12
15364911 25 ml 12 PCS
15374911 50 ml 12 PCS
15384911 100 ml 12 PCS
15383416 250 ml paquete de 6
15394911 250 ml 12 PCS
15304921 400 ml paquete de 6
15314921 500 ml 6 PCS
15334921 1000 ml paquete de 6
15344921 2000 ml 6 PCS
11 options
Código de producto. 15324921
Marca: Azlon BDC238P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para uso general de laboratorio
  • Cumple con ISO 7056.
  • Forma tradicional de vaso de precipitados
  • Buena resistencia química
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C.
  • Las graduaciones están impresas de manera clara en una tinta indeleble y resistente a disolventes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 95 mm
Capacidad (métrico) 600 ml
Material Polipropileno
Altura (métrico) 125 mm
Incrementos 50 ml
Cantidad 6/paq.
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO 7056