Learn More
Bolsas para autoclave de polipropileno Azlon™
Código de producto. 12089632
Change view
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color unitSize
12089632 Transparente paquete de 100
1 options
Código de producto. 12089632
Marca: Azlon BWY252
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Autoclave waste in this autoclave bag for biohazardous material. The Azlon™high temperature polypropylene autoclave bag has printed instructions and can be autoclaved at temperatures up to 135 degrees C.
  • Suitable for autoclaving biohazardous waste
  • High Temperature suitability 
  • Strong side weld construction (50μm)
  • Printed with instructions for use and biohazard symbol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Altura (métrico) 632 mm
Anchura (métrico) 433 mm