Learn More
Azlon™ Frascos redondos de cuello ancho de polipropileno ámbar
Descripción
Almacene una amplia gama de materiales sensibles a la luz con estos frascos de plástico de cuello ancho. Los frascos redondos de cuello ancho de color ámbar de polipropileno Azlon™ incluyen un diseño sin revestimiento a prueba de fugas y ofrecen una buena resistencia química.
- Frascos de alta resistencia y calidad de color ámbar
- Tapones de rosca de polipropileno antiadherente
- Buena resistencia química
- Frascos de polipropileno de color ámbar rígido y opaco con tapones de rosca de polipropileno negro
- Contornos interiores suaves para un vertido eficiente y fácil limpieza
- Permite un uso intensivo y duradero
- Esterilizable en autoclave a 121 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 60 ml |
| Capacidad (imperial) | 2,02 oz |
| Color | Ámbar |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 22 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideales para una amplia gama de líquidos sensibles a la luz y almacenamiento de sólidos |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 10/paq. |
| Color del tapón | Negro |
| Certificaciones/conformidad | CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 |
| Closure Included | Sí |
| Mostrar más |