Learn More
Azlon™ Frascos redondos de cuello ancho de polipropileno ámbar
Código de producto. 10554925
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
5 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10554925 500 ml 10 PCS
12094687 60 ml 10 PCS
10739185 150 ml 10 PCS
10329934 250 ml 10 PCS
10799515 1000 ml 5 PCS
10267824 2000 ml 5 PCS
6 options
Código de producto. 10554925
Marca: Azlon™ BWP0500AP
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene una amplia gama de materiales sensibles a la luz con estos frascos de plástico de cuello ancho. Los frascos redondos de cuello ancho de color ámbar de polipropileno Azlon™ incluyen un diseño sin revestimiento a prueba de fugas para facilitar el llenado y vaciado de muestras sólidas o líquidas.
Almacene una amplia gama de materiales sensibles a la luz con estos frascos de plástico de cuello ancho. Los frascos redondos de cuello ancho de color ámbar de polipropileno Azlon™ incluyen un diseño sin revestimiento a prueba de fugas y ofrecen una buena resistencia química.
  • Frascos de alta resistencia y calidad de color ámbar
  • Tapones de rosca de polipropileno antiadherente
  • Buena resistencia química
  • Frascos de polipropileno de color ámbar rígido y opaco con tapones de rosca de polipropileno negro
  • Contornos interiores suaves para un vertido eficiente y fácil limpieza
  • Permite un uso intensivo y duradero
  • Esterilizable en autoclave a 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Capacidad (imperial) 16,9 oz
Color Ámbar
Diámetro interior del cuello (métrico) 46 mm
Para utilizar con (aplicación) Ideales para una amplia gama de líquidos sensibles a la luz y almacenamiento de sólidos
Material Polipropileno
Cantidad 10/paq.
Color del tapón Negro
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 161 mm
Tipo de producto Frasco redondo de cuello ancho
Altura (imperial) 6,33 in
Revestimiento del tapón Sin septum
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 75 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca