Learn More
Azlon™ Polyethylene Cylindrical Pneumatic Trough
Descripción
- Mucho más ligero que el vidrio
- Soporta temperaturas de hasta 80 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Plano |
| Material | Polietileno |
| Forma | Cilíndrico |
| Tipo | Cubeta neumática |
| Altura (métrico) | 150 mm |
| Diámetro (métrico) | 300 mm |