Learn More
Azlon™ Polyethylene Cylindrical Pneumatic Trough
Código de producto. 12008943
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
200 mm
250 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
12008943 250 mm cada uno
12098933 200 mm cada uno
12018943 300 mm cada uno
3 options
Código de producto. 12008943
Marca: Azlon TGJ060
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cylindrical, one piece pneumatic troughs
  • Mucho más ligero que el vidrio
  • Soporta temperaturas de hasta 80 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Material Polietileno
Forma Cilíndrico
Tipo Cubeta neumática
Altura (métrico) 100 mm
Diámetro (métrico) 250 mm
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.