Learn More
Azlon™ Tapones de polietileno
Código de producto. 12907336
Change view
Click to view available options
Junta cónica estándar:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Junta cónica estándar unitSize
12907336 34/35 paquete de 10
12977326 10/19 paquete de 10
12987326 12/21 paquete de 10
11317804 14/23 paquete de 10
11327804 19/26 paquete de 10
12997326 29/32 paquete de 10
11337804 24/29 paquete de 10
7 options
Código de producto. 12907336
Marca: Azlon™ TRF598
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tapones con matraces volumétricos de vidrio o plástico y probetas de medición con vasos de longitud B más largos. Los tapones de polietileno Azlon™ cuentan con un cabezal grande que garantiza un buen agarre y una protección adicional si se golpea el material de vidrio.
Utilice estos tapones con matraces volumétricos de vidrio o plástico y probetas de medición con vasos de longitud B más largos.Los tapones de polietileno AzlonTM cuentan con un cabezal grande que garantiza un buen agarre y una protección adicional si se vuelca el instrumental de vidrio.
  • Fabricados con polietileno
  • Disponibles en blanco y rojo
  • Adecuado para su uso con Azlon y vidrio volumétrico
  • El cabezal ampliado proporciona un buen agarre y protege el material de vidrio
  • El cono estriado garantiza un sellado seguro sin fugas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Matraces volumétricos de vidrio o plástico y probetas de medición, etc.
Junta cónica estándar 34/35
Color Blanco, Rojo
Material Polietileno
Tipo de producto Tapón
Forma Cono acanalado