Learn More
Azlon™ Tapones de polietileno
Descripción
Utilice estos tapones con matraces volumétricos de vidrio o plástico y probetas de medición con vasos de longitud B más largos.Los tapones de polietileno AzlonTM cuentan con un cabezal grande que garantiza un buen agarre y una protección adicional si se vuelca el instrumental de vidrio.
- Fabricados con polietileno
- Disponibles en blanco y rojo
- Adecuado para su uso con Azlon y vidrio volumétrico
- El cabezal ampliado proporciona un buen agarre y protege el material de vidrio
- El cono estriado garantiza un sellado seguro sin fugas
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Matraces volumétricos de vidrio o plástico y probetas de medición, etc. |
| Junta cónica estándar | 14/23 |
| Color | Blanca, Rojo |
| Material | Polietileno |
| Tipo de producto | Tapón |
| Forma | Cono acanalado |