Learn More
Viales de policarbonato Azlon™
Código de producto. 15314941
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 ml
10 ml
Altura (métrico):
52 mm
62 mm
Diámetro exterior (imperial):
22 mm
24 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 15314941
Marca: Azlon BRC0010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para el muestreo, la producción y el envasado de soluciones biológicas esterilizadas al vapor
  • Viales de policarbonato muy transparente con tapón de polipropileno de colores
  • Aptos para esterilización repetida en autoclave a 121 °C
  • A prueba de fugas y roturas
  • Resiste temperaturas de hasta − 80 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 24 mm
Material Policarbonato
Volumen (métrico) 10 ml
N.° por paquete 100/paq.
Intervalo de temperatura (métrico) 121 °C
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Altura (métrico) 62 mm