Learn More
Viales de policarbonato Azlon™
Descripción
- Viales de policarbonato muy transparente con tapón de polipropileno de colores
- Aptos para esterilización repetida en autoclave a 121 °C
- A prueba de fugas y roturas
- Resiste temperaturas de hasta − 80 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (imperial) | 22 mm |
| Material | Policarbonato |
| Volumen (métrico) | 5 ml |
| N.° por paquete | 100/paq. |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 121 °C |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Altura (métrico) | 52 mm |