Learn More
Protección de seguridad articulada de policarbonato Azlon™
Código de producto. 10606855
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
38 cm
61 cm
61cm
Anchura (métrico):
590 mm
590 mm
750mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
10606855 61cm 750mm cada uno
10748955 38 cm 590 mm cada uno
10093294 61 cm 590 mm cada uno
3 options
Código de producto. 10606855
Marca: Azlon SGT006
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Protéjase frente a peligros potenciales con una protección de seguridad de peso ligero pero muy sólida. La protección de seguridad con bisagras de policarbonato Azlon™ se puede fijar a una mesa de laboratorio.
  • Excelente protección en situaciones potencialmente peligrosas.
  • Ajustable: se puede utilizar una configuración de triángulo hermética o extenderse a una configuración de línea recta.
  • Increíblemente fuerte y ligero.
  • Se suministra con dos pares de patas metálicas revestidas de plástico.
  • Los pies se pueden sujetar o atornillarse a la mesa para dar mayor estabilidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Protección de seguridad con bisagras
Material Policarbonato
Longitud (métrico) 61cm
Anchura (métrico) 750mm
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Para una excelente protección en situaciones potencialmente peligrosas
N.° por paquete 1EA
Cantidad 1EA