Learn More
Protección de seguridad articulada de policarbonato Azlon™
Descripción
- Excelente protección en situaciones potencialmente peligrosas.
- Ajustable: se puede utilizar una configuración de triángulo hermética o extenderse a una configuración de línea recta.
- Increíblemente fuerte y ligero.
- Se suministra con dos pares de patas metálicas revestidas de plástico.
- Los pies se pueden sujetar o atornillarse a la mesa para dar mayor estabilidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Protección de seguridad con bisagras |
| Material | Policarbonato |
| Longitud (métrico) | 61 cm |
| Anchura (métrico) | 590 mm |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Para una excelente protección en situaciones potencialmente peligrosas |
| N.° por paquete | 1EA |
| Cantidad | 1EA |