Learn More
Gradilla de secado de acero recubierto de epoxi y poliamida Azlon™
Código de producto. p-8001829
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Gradilla con soporte independiente integrado
Montaje en pared
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto unitSize
10116504 Montaje en pared cada uno
12044588 Gradilla con soporte independiente integrado cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10116504 Proveedor Azlon N.º de proveedor RWK070
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La gradilla de secado de acero con revestimiento de epoxi y poliamida Azlon™ está disponible en gradilla de secado de alta calidad en vertical o montada en pared.
La gradilla de secado de acero con revestimiento de epoxi y poliamida Azlon™ está disponible en gradilla de secado de alta calidad en vertical o montada en pared.
  • Fabricado en acero con revestimiento de epoxi
  • Ofrece una mejor resistencia al calor y a los productos químicos que otros revestimientos
  • Consta de 8 varillas de 110 mm de longitud y 24 varillas de 80 mm de longitud. El diámetro de las varillas es de 4,5 mm
  • Las dimensiones totales de la gradilla son de 410 mm x 300 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Montaje en pared
Material Acero con revestimiento de epoxi y poliamida
Posiciones 32