Learn More
Matraz cónico de PMP Azlon™
Código de producto. p-8001827
Click to view available options
Tamaño del tapón:
GL40
GL52
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduaciones:
10 mL
20 ml
50 ml
100 ml
200 ml
Junta cónica estándar:
34/35
45/40
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12443621
Marca: Azlon FDE450
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con PMP transparente
  • Cuello ancho con tapón de rosca de PP
  • El matraz y el tapón se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre Polipropileno
Color Transparente
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material PMP
Graduaciones 200 ml
Altura (métrico) 225 mm
N.° por paquete 1
Forma Cónicos
Junta cónica estándar 45/40
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro exterior (métrico) 133 mm
Tamaño del tapón GL52