Learn More
Matraz cónico de PMP Azlon™
Descripción
- Cuello ancho con tapón de rosca de PP
- El matraz y el tapón se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Polipropileno |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | PMP |
| Graduaciones | 50 ml |
| Altura (métrico) | 144 mm |
| N.° por paquete | 1 |
| Forma | Cónicos |
| Junta cónica estándar | 45/40 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Mostrar más |