Learn More
Matraz cónico de PMP Azlon™
Código de producto. 12413621
Change view
Click to view available options
Tamaño del tapón:
GL40
GL52
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduaciones:
10 mL
20 ml
50 ml
100 ml
200 ml
Junta cónica estándar:
34/35
45/40
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño del tapón Capacidad (métrico) Graduaciones Junta cónica estándar unitSize
12413621 GL40 100 ml 20 ml 34/35 cada uno
12443621 GL52 1000 ml 200 ml 45/40 cada uno
12433621 GL52 500 ml 100 ml 45/40 cada uno
12403621 - 50 ml 10 mL 34/35 cada uno
12423621 GL52 250 ml 50 ml 45/40 cada uno
5 options
Código de producto. 12413621
Marca: Azlon FDE444
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Fabricados con PMP transparente
  • Cuello ancho con tapón de rosca de PP
  • El matraz y el tapón se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre Polipropileno
Color Transparente
Capacidad (métrico) 100 ml
Material PMP
Graduaciones 20 ml
Altura (métrico) 113 mm
N.° por paquete 1
Forma Cónicos
Junta cónica estándar 34/35
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro exterior (métrico) 64 mm
Tamaño del tapón GL40