Learn More
Matraz aforado de PMP de clase A Azlon™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Completo con código de lote impreso. El matraz aforado de PMP de clase A de Azlon incluye un tapón de polipropileno.
- Fabricado con PMP transparente de vidrio que ofrece una excelente claridad
- Marca de anillo ajustada individualmente según las tolerancias de clase A de acuerdo con la ISO 1042
- Completo con código de lote impreso
- El certificado de lote está disponible online para su descarga
- Se suministra con tapón de polipropileno
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 1042 |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | PMP |
| Altura (métrico) | 235 mm |
| Incluye | Tapón |
| N.° por paquete | 1 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -20 °C a +135 °C |
| Tolerancia | ±0,15 ml |
| Mostrar más |