Learn More
Vasos de precipitados de PMP de estilo Griffin Azlon™
Descripción
- Forma de vaso de precipitados tradicional
- Alternativa económica, duradera y de perfil bajo a los vasos de precipitados
- Ideales para uso general de laboratorio
- El material de PMP: visibilidad transparente del vidrio y buena resistencia química
- Esterilizables en autoclave a 121 °C , temperatura máxima de 150 °C
- Las graduaciones están impresas de manera clara en una tinta azul o roja indeleble y resistente a disolventes
- Cumple con ISO 7056.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 35 mm |
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Material | PMP |
| Altura (métrico) | 50 mm |
| Cantidad | 12/paquete |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Graduated | Sí |
| Certificaciones/conformidad | ISO 7056 |